Merck
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
Lieferanten-SKU: EN300-364526-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-364526-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)