Merck
ENA769505497
Enamine
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-3-5(1-2-5)9-4(8)6-3/h1-2H2,(H,6,7,8)
InChIKey
YFJACGPGQWSFRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)