Wichtige Dokumente
ENA769505423
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-365025-50MG
CHF 472.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-365025-50MG
CHF 472.70
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);1H
InChIKey
GBWVYSYLWQNTDY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)