Merck
ENA769500793
Enamine
6-bromoquinoline-3,4-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.09
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
219-220
Iupac Name
6-bromo-3,4-quinolinediamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H,11H2,(H2,12,13)
InChIKey
VSUQNFQMMYNTSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
Melting Point
219-220
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)