Merck
ENA769495099
Enamine
2-(aminooxy)acetohydrazide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
Lieferanten-SKU: EN300-358944-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-358944-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
180-185
Iupac Name
2-(aminooxy)acetohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3O2.2ClH/c3-5-2(6)1-7-4;;/h1,3-4H2,(H,5,6);2*1H
InChIKey
OLLILTUPQOHYLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358944
Melting Point
180-185
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358944
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)