Merck
ENA715369553
Enamine
1-(tert-butoxy)-4-ethynylbenzene
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
Lieferanten-SKU: EN300-312798-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-312798-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butoxy-4-ethynylbenzene
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h1,6-9H,2-4H3
InChIKey
GMFHQLHPNOSAFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312798
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)