Merck
ENA638599191
Enamine
1-(3-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.66
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChIKey
HZMRYIISYHOTSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)