Merck
ENA638598848
Enamine
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
Lieferanten-SKU: EN300-344868-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-344868-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
KKLBVJNMBJECIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)