Merck
ENA638598629
Enamine
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
Lieferanten-SKU: EN300-345875-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-345875-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((2,2-dimethylcyclopropyl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.ClH/c1-6(2)3-5(6)4-8-7;/h5,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChIKey
VOAUUMIBHGYLOD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)