Merck
ENA638597821
Enamine
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 390.80
100 MG
CHF 559.80
250 MG
CHF 779.50
500 MG
CHF 1’203.30
1 G
CHF 1’530.90
2.5 G
CHF 2’954.40
5 G
CHF 4’351.90
10 G
CHF 6’433.20
Lieferanten-SKU: EN300-341950-50MG
CHF 390.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 390.80
100 MG
CHF 559.80
250 MG
CHF 779.50
500 MG
CHF 1’203.30
1 G
CHF 1’530.90
2.5 G
CHF 2’954.40
5 G
CHF 4’351.90
10 G
CHF 6’433.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-341950-50MG
CHF 390.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(8-4-6)5-1-2-5;/h5-9H,1-4H2;1H
InChIKey
PIWCICBDYMXHBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)