Merck
ENA638589719
Enamine
[1-(4-aminophenyl)cyclopentyl]methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
Lieferanten-SKU: EN300-336225-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-336225-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(4-aminophenyl)cyclopentyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c13-11-5-3-10(4-6-11)12(9-14)7-1-2-8-12/h3-6,14H,1-2,7-9,13H2
InChIKey
ASNZAFADSUNWRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336225
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336225
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)