Merck
ENA638588040
Enamine
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
Lieferanten-SKU: EN300-332520-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-332520-100MG
CHF 468.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-2-8-4-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H
InChIKey
IJUZETZCRQBGBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)