Wichtige Dokumente
ENA638587706
Enamine
2-[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-331671-50MG
CHF 341.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-331671-50MG
CHF 341.40
Iupac Name
[4-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-9-12-2-1-7-14(12)11-5-3-10(4-6-11)8-13(16)17/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)
InChIKey
IGUXUVNKBKOREZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)