Merck
ENA638587675
Enamine
3-formyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-formyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-4-5-3-11-8-7(5)6(9(13)14)1-2-10-8/h1-4H,(H,10,11)(H,13,14)
InChIKey
VGKXTCSGDWIWKB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331596
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331596
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)