Wichtige Dokumente
ENA638587424
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-322145-100MG
CHF 146.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-322145-100MG
CHF 146.40
Iupac Name
(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO5/c1-15-8-2-6(4-12)7(11)3-9(8)16-5-10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
LNHVLHKQMJQEHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322145
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)