Merck
ENA638586986
Enamine
3-(2-hydroxyethyl)piperidin-2-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
Lieferanten-SKU: EN300-317846-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317846-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-hydroxyethyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c9-5-3-6-2-1-4-8-7(6)10/h6,9H,1-5H2,(H,8,10)
InChIKey
KXEFHGQHMLWLJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317846
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317846
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)