Merck
ENA638586972
Enamine
rac-(2R,3S)-2-(pyridin-4-yl)oxolan-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
Lieferanten-SKU: EN300-317814-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
About This Item
Molekulargewicht:
237.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317814-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S,3R)-2-(pyridin-4-yl)tetrahydrofuran-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c10-8-3-6-12-9(8)7-1-4-11-5-2-7;;/h1-2,4-5,8-9H,3,6,10H2;2*1H/t8-,9+;;/m1../s1
InChIKey
QHRFADJLACMYDW-BPRGXCPLSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317814
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)