Merck
ENA638586942
Enamine
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
Größe auswählen
100 MG
CHF 89.20
250 MG
CHF 108.70
500 MG
CHF 143.80
1 G
CHF 172.40
2.5 G
CHF 297.20
5 G
CHF 448.00
10 G
CHF 687.20
Lieferanten-SKU: EN300-317691-100MG
CHF 89.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 89.20
250 MG
CHF 108.70
500 MG
CHF 143.80
1 G
CHF 172.40
2.5 G
CHF 297.20
5 G
CHF 448.00
10 G
CHF 687.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317691-100MG
CHF 89.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-methylpiperidin-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H20N2O/c1-10(2-4-11-5-3-10)12-6-8-13-9-7-12/h11H,2-9H2,1H3
InChIKey
DUOLQKAYKVXDBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317691
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)