Merck
ENA638586610
Enamine
1-bromo-3-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-3-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,7H
InChIKey
MFYNCTJUIOMWME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306130
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306130
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)