Wichtige Dokumente
ENA580356423
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-328781-50MG
CHF 659.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-328781-50MG
CHF 659.90
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-12-9(4-5-11-12)7-2-3-8(10)6-7/h4-5,7-8H,2-3,6,10H2,1H3
InChIKey
LQUZSGGAGZQYAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328781
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)