Merck
ENA580354662
Enamine
5-bromo-2-(prop-1-en-2-yl)pyrimidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 298.50
500 MG
CHF 444.10
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 939.40
5 G
CHF 1’577.70
10 G
CHF 2’854.30
Lieferanten-SKU: EN300-323317-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 298.50
500 MG
CHF 444.10
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 939.40
5 G
CHF 1’577.70
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-323317-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-isopropenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H7BrN2/c1-5(2)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-4H,1H2,2H3
InChIKey
NFYTXBRLWHNGBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323317
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)