Merck
ENA580354456
Enamine
2-methyl-2-(naphthalen-2-yl)propanenitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-322368-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-322368-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(2-naphthyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-14(2,10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1-2H3
InChIKey
ZFYCYWAPIZQPMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)