Merck
ENA580349843
Enamine
{1-azabicyclo[3.3.1]nonan-5-yl}methanamine
Größe auswählen
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
Lieferanten-SKU: EN300-315493-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-315493-50MG
CHF 472.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-azabicyclo[3.3.1]non-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-3-1-5-11(8-9)6-2-4-9/h1-8,10H2
InChIKey
BQXWENMMRUDOFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315493
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315493
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)