Merck
ENA580349759
Enamine
rac-(2R,5S)-5-(methoxycarbonyl)oxolane-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-315263-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-315263-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,5S)-5-(methoxycarbonyl)tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O5/c1-11-7(10)5-3-2-4(12-5)6(8)9/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
InChIKey
SHSCEGGPAKMDDE-UHNVWZDZSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315263
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315263
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)