Merck
ENA580349571
Enamine
5-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl}pyridin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
Lieferanten-SKU: EN300-317393-50MG
CHF 419.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-317393-50MG
CHF 419.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N4.2ClH/c13-11-4-10(5-14-7-11)9-3-8-1-2-15-12(8)16-6-9;;/h1-7H,13H2,(H,15,16);2*1H
InChIKey
CLKSVLCPYYYWIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)