Merck
ENA580349518
Enamine
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-315619-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-315619-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-3-15-11(14)9(7(2)12)6-10(13)8-4-5-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
BGXKYGJIIHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)