Merck
ENA580349502
Enamine
1-[1-(benzenesulfonyl)azetidin-3-yl]piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
Lieferanten-SKU: EN300-315357-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-315357-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-(phenylsulfonyl)azetidin-3-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O2S.2ClH/c17-19(18,13-4-2-1-3-5-13)16-10-12(11-16)15-8-6-14-7-9-15;;/h1-5,12,14H,6-11H2;2*1H
InChIKey
XTBMEZGDPBWUBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315357
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315357
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)