Merck
ENA580348158
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-299096-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-299096-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C11H18O6S/c1-10(2,3)17-9(14)11(8(12)13)4-6-18(15,16)7-5-11/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
CPHMUEVLMNHCOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299096
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299096
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)