Merck
ENA517161266
Enamine
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
Lieferanten-SKU: EN300-307350-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-307350-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F3N2.ClH/c1-8(7)2-3(4,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
InChIKey
YUEDBQVAVNEONB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)