Merck
ENA514507086
Enamine
6-(2-fluorophenoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-305465-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305465-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-(2-fluorophenoxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO3/c13-9-3-1-2-4-10(9)17-11-6-5-8(7-14-11)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
OZZNBLMFROTCHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305465
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)