Merck
ENA514507007
Enamine
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentan-1-amine
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
Lieferanten-SKU: EN300-305256-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-305256-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H19N3/c1-8-6-10(14(2)13-8)7-9-4-3-5-11(9)12/h6,9,11H,3-5,7,12H2,1-2H3
InChIKey
VATRBJDYQXXQQL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)