Wichtige Dokumente
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-304691-100MG
CHF 313.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-304691-100MG
CHF 313.70
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
InChIKey
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)