Merck
ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
Lieferanten-SKU: EN300-303511-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-303511-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
InChIKey
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)