Merck
ENA514506397
Enamine
tert-butyl N-{1-[4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl]cyclopropyl}carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
Lieferanten-SKU: EN300-300002-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.89
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-300002-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H26ClN3O3/c1-18(2,3)26-17(25)21-19(8-9-19)16(24)23-12-10-22(11-13-23)15-6-4-14(20)5-7-15/h4-7H,8-13H2,1-3H3,(H,21,25)
InChIKey
SVMYGYMTPNBKCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)