Wichtige Dokumente
ENA514238350
Enamine
4-fluoro-N-methyl-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-303475-100MG
CHF 173.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-303475-100MG
CHF 173.70
Iupac Name
4-fluoro-N-isopropyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14FNO2S/c1-8(2)12(3)15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChIKey
ADPVYHYPLKBUPS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303475
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)