Wichtige Dokumente
ENA514237158
Enamine
3-bromo-1-methanesulfonylpyrrolidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-301690-50MG
CHF 375.20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-301690-50MG
CHF 375.20
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10BrNO2S/c1-10(8,9)7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LYGYJYCVIOQGHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)