Merck
ENA508627063
Enamine
tert-butyl 2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2-propynylamino)acetate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-5-6-10-7-8(11)12-9(2,3)4/h1,10H,6-7H2,2-4H3
InChIKey
FHRJHJLYLHPRPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)