Wichtige Dokumente
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-298648-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-298648-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
InChIKey
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)