Merck
ENA508626069
Enamine
2-(4-aminophenoxy)ethane-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-aminophenoxy)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13-5-6-14(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
InChIKey
BRMWXBXLAUSXLI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269872
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269872
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)