Wichtige Dokumente
ENA508625768
Enamine
methyl 2-(thian-4-yl)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-268286-100MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-268286-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
methyl 2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O2S/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZTZLEBUMJNQVOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)