Wichtige Dokumente
ENA508625687
Enamine
(4-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-270273-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-270273-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
(4-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-12-9(5-10)8(6-11-12)7-3-2-4-7;/h6-7H,2-5,10H2,1H3;1H
InChIKey
FVBXSFSVXUHEOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270273
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)