Wichtige Dokumente
ENA508625577
Enamine
6,6-dimethoxy-1-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-268477-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-268477-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
6,6-dimethoxy-1-phenyl-2-azaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-16-14(17-2)8-13(9-14)10-15-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12,15H,8-10H2,1-2H3
InChIKey
GLJIKVXMKLAHOS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)