Wichtige Dokumente
ENA508625556
Enamine
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-267724-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-267724-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)9-10(13)14-8-6-4-5-7-15(8)9/h4-7H,13H2,1-3H3
InChIKey
PEMPTKZAEHCYJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)