Merck
ENA508624842
Enamine
2,2-difluoropropanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
65-66
Iupac Name
2,2-difluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H5F2NO/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H2,6,7)
InChIKey
XJGBNZRVGOENRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
Melting Point
65-66
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)