Merck
ENA508624788
Enamine
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-260942-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-260942-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S2/c1-10-6-3-2-5(15(9,12)13)4-7(6)14-8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,12,13)
InChIKey
UDXNNQHAXIMTFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)