Merck
ENA508624440
Enamine
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
Lieferanten-SKU: EN300-264645-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-264645-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-aminoheptan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO.ClH/c1-3-4-5-7(8)6(2)9;/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZTGDEMUASNXNHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264645
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)