Wichtige Dokumente
ENA497681828
Enamine
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-266060-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-266060-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-9(2)7-4-3-5-10-8(9)6-7/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NQVZXBFNLFLVDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266060
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)