Merck
ENA497681451
Enamine
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
Lieferanten-SKU: EN300-266426-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-266426-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
AJMVVLFLOCRJJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266426
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)