Wichtige Dokumente
ENA497680016
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)methanesulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-263122-100MG
CHF 220.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-263122-100MG
CHF 220.50
Iupac Name
N-allyl-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-4-5-6(2)9(3,7)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
VMBUORCYWKIZIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)