Wichtige Dokumente
ENA497679924
Enamine
1-(ethanesulfonyl)azetidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-262773-100MG
CHF 165.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-262773-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
1-(ethylsulfonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO4S/c1-2-12(10,11)7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
GSAXUQYIQDBQMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)